Principaux documents
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Synonyme(s) :
Methoxyboronic acid pinacol ester
5 G
59,40 $
25 G
185,00 $
59,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
59,40 $
25 G
185,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4096
Densité
0.9642 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
Clé InChI
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.2 °C - closed cup