Principaux documents
415111
Sigma-Aldrich
Magnesium nitride
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Trimagnesium dinitride
10 G
133,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
133,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Mg3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
Clé InChI
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Olivia Wenzel et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 26(1), 102-111 (2020-01-11)
Nanoporous, high-purity magnesium nitride (Mg3N2) was synthesized with a liquid ammonia-based process, for potential applications in optoelectronics, gas separation and catalysis, since these applications require high material purity and crystallinity, which has seldom been demonstrated in the past. One way