Documents
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Synonyme(s) :
Dimagnesium silicide
About This Item
Formule linéaire :
Mg2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−20 mesh
Chaîne SMILES 
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
Clé InChI
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.