Principaux documents
756415
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Synonyme(s) :
Tricalcium dinitride
5 G
86,10 $
86,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,10 $
About This Item
Formule linéaire :
Ca3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
86,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Forme
powder
Taille des particules
-200 mesh
Densité
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Mg: <0.5%
Chaîne SMILES 
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
Clé InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Calcium nitride is used as a nitride source in metathesis reactions to produce complex nitrides as well as SiAlON-related optical materials.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.