15345
Boc-Glu-OH
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Boc-L-glutamic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~110 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1
Clé InChI
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable