Principaux documents
408425
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH
99%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-L-methionine
5 G
84,30 $
25 G
156,00 $
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
84,30 $
25 G
156,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.33
Beilstein:
1727869
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
47-50 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Shadab Alam et al.
International journal of nanomedicine, 7, 4207-4222 (2012-08-24)
Curcumin, the principal curcuminoid of the popular Indian spice turmeric, has a wide spectrum of pharmaceutical properties such as antitumor, antioxidant, antiamyloid, and anti-inflammatory activity. However, poor aqueous solubility and low bioavailability of curcumin is a major challenge in its
Edit Brodszkij et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(27), e1906493-e1906493 (2020-05-30)
Polymer-lipid hybrid vesicles are an emerging type of nano-assemblies that show potential as artificial organelles among others. Phospholipids and poly(cholesteryl methacrylate)-block-poly(methionine methacryloyloxyethyl ester (METMA)-random-2-carboxyethyl acrylate (CEA)) labeled with a Förster resonance energy transfer (FRET) reporter pair are used for the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1