Key Documents
404942
Sigma-Aldrich
Copper(II) formate hydrate
97%
Synonyme(s) :
Cupric formate hydrate, Formic acid copper(II) salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HCO2)2Cu · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.58 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable