206075
Potassium tetrachloroplatinate(II)
98%
Synonyme(s) :
Potassium platinum(II) chloride
186,00 $
About This Item
186,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Densité
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges