P7082
Acide chloroplatinique hexahydrate
BioXtra
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique hexahydrate, Chlorure platinique hexahydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Concentration
≥37.5% Pt (gravimetric)
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, orange
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
- Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges