Principaux documents
392448
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
Dye content ~80 %
100 MG
309,00 $
309,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
309,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H28N4ORu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
741.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
309,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~80%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
Chaîne SMILES 
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
Clé InChI
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
Autres remarques
may contain solvent of crystallization
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering