Principaux documents
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
100 MG
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
172,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H44CoN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
λmax
393 nm
Chaîne SMILES 
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Clé InChI
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
Description générale
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with cobalt(II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II) (CoOEP). CoOEP may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films.1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable