252190
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
Cobalt TPP
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 85%
Niveau de qualité
Pf
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
Chaîne SMILES
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Clé InChI
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering