381454
Butyl 3-mercaptopropionate
98%
Synonyme(s) :
Butyl 3-mercaptopropanoate
82,50 $
About This Item
82,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
101 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C7H14O2S/c1-2-3-5-9-7(8)4-6-10/h10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
MGFFVSDRCRVHLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter