Principaux documents
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Synonyme(s) :
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
500 MG
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
222,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Densité
1.100 g/mL at 25 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
Clé InChI
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable