Documents
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Synonyme(s) :
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
About This Item
Formule linéaire :
HS-CH2CH2COOC8H17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup