Principaux documents
S559040
ISOOCTYL MERCAPTOACETATE
AldrichCPR
S559040-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S559040-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.334
Numéro MDL:
261,00 $