Documents
381128
Sigma-Aldrich
3,6-Difluorophthalic anhydride
97%
Synonyme(s) :
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H2F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
218-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
Clé InChI
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.