Documents
454648
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphthalic anhydride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
95%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
70-75 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
Application
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3