Principaux documents
S876682
2,3-NAPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S876682-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S876682-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
146,00 $