Principaux documents
339016
Sigma-Aldrich
Tetrafluorophthalic anhydride
97%
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1,3-isobenzofurandione
5 G
231,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
231,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8F4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
94-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Clé InChI
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.