380776
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
Synonyme(s) :
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
Clé InChI
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter