148083
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
97%
Synonyme(s) :
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
50,90 $
About This Item
50,90 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Forme
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
Température d'inflammation spontanée
1301 °F
pb
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - Cleveland open cup