Principaux documents
365777
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(NO2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Densité
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Clé InChI
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
Application
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)