Documents
718173
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427
Densité
1.265 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.7 °C - closed cup