Principaux documents
540277
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzotrifluoride
98%
5 G
87,10 $
87,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87,10 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(Br)2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
49-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,5-Dibromobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Application
2,5-Dibromobenzotrifluoride (1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene) may be used to synthesize 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde[1] and functionalized alkynyl-substituted (trifluoromethyl)benzenes.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Site-Selective Sonogashira Reactions of 1, 4-Dibromo-2-(trifluoromethyl) benzene: Synthesis and Properties of Fluorinated Alkynylbenzenes.
Reimann S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 36, 8115-8134 (2013)
Highly efficient triarylene conjugated dyes for sensitized solar cells.
Chang YJ and Chow TJ.
Journal of Materials Chemistry, 21(26), 9523-9531 (2011)