Principaux documents
362735
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridinium p-toluenesulfonate)
About This Item
Formule linéaire :
(C10H10 · C7H8O3S ·C7H7N)x
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
InChI
1S/C21H23N3.3C7H8O3S/c1-17(19-6-12-23-13-7-19)16-21(20-8-14-24-15-9-20)3-2-18-4-10-22-11-5-18;3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-15,17,21H,2-3,16H2,1H3;3*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
LSMFHWGJGDMHKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable