472344
Poly(4-vinylpyridine)
average Mw ~60,000
Synonyme(s) :
4-Vinylpyridine homopolymer, 4-Vinylpyridine polymer, Poly(4-pyridylethylene), Poly(p -vinylpyridine)
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~60,000
Température de transition
Tg 137 °C (onset, annealed)
Solubilité
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- fabrication of antibacterial surfaces
- development of pH sensitive systems
- 3D molecular level ordering systems
- anti-corrosive coatings
- dye sensitized solar cells (DSSCs)(90}
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable