39410
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)pyridine on Polystyrene, DMAP on PS, polymer bound DMAP
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable