Principaux documents
485942
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C monohydrate, L-Leucine-1-13C, N-t-Boc derivative monohydrate
1 G
1 090,00 $
1 090,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 090,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NH-Boc)13CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 090,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i9+1;
Clé InChI
URQQEIOTRWJXBA-GQSAWZRISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable