Principaux documents
349062
Sigma-Aldrich
2,2,2′-Trimethylpropionanilide
99%
5 G
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
175,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCONHC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1NC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-5-6-8-10(9)13-11(14)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,2′-Trimethylpropionanilide (2,2,2-N-pivaloyl-o-toluidine) may be used to determine the concentration of lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) via titration.[1] It may be used to determine the concentrations of alkyllithiums by titration, to the colorimetric endpoint, indicated by the persistence of a yellow color in the solution.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 4-[?-(3-Thienyl) alkyl] pyridines and 4-[?-(3-Thienyl) alkyl]-2, 2'-bipyridines.
Wang JX, et al.
Australian Journal of Chemistry, 48(8), 1425-1436 (1995)
Suffert J.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 509-510 (1989)