201014
N-Benzylbenzamide
≥98%
Synonyme(s) :
Benzoic acid benzylamide, N-(Phenylmethyl)benzamide, N-Benzoylbenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Pf
104-106 °C (lit.)
Solubilité
acetone: 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O=C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
Clé InChI
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable