Principaux documents
341614
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetic acid
99%
1 G
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
105,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.23
Beilstein:
1679394
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
39-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Clé InChI
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
Application
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup