Documents
360120
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)amine
98%
Synonyme(s) :
Nitrilotris(trimethylsilane)
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.57
Numéro Beilstein :
1851880
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
72 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges