Principaux documents
372641
Sigma-Aldrich
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
About This Item
Formule linéaire :
Ni2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Taille des particules
−100 mesh
Chaîne SMILES 
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
Clé InChI
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges