Documents
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.23
Numéro Beilstein :
1744463
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1 (vs air)
Pression de vapeur
35 mmHg ( 30 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
107.5 °C (lit.)
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)