295817
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-BINAP
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
239-241 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
Clé InChI
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Complex with Ag(I) used to catalyze an asymmetric aldol reaction between alkenyl trichloroacetates and aldehydes.[13] Also used with Ag(I) to catalyze an enantioselective hetero-Diels-Alder reaction of azo compounds.[14]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.