Documents
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Synonyme(s) :
Manganese sesquioxide
About This Item
Formule linéaire :
Mn2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Clé InChI
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.