Key Documents
338990
Sigma-Aldrich
Thiourea-d4
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
D2NCSND2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pf
170-176 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])C(=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-JBISRTOLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable