Documents
487058
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H2N13CSNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
170-176 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13C](N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves