328537
4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate
98%
Synonyme(s) :
WP 46
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid crystal
Activité optique
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
Clé InChI
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.