Documents
535494
Sigma-Aldrich
4′-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-4′-bromomethylbiphenyl, 4′-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid crystal
Pf
125-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
Clé InChI
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1