436291
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Point d'ébullition
34.6 °C
Densité
0.961 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-31.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles