Principaux documents
F15145
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
99%
Synonyme(s) :
4,4′-Difluorodiphenyl sulfone, 4-Fluorophenyl sulfone
25 G
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
170,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.25
Beilstein:
1970911
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clé InChI
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES