Documents
S33449
4-PENTYLOXY-BENZOIC ACID 2,3-DICYANO-4-PENTYLOXY-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.513
Numéro MDL:
Autres remarques