30764
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
≥95%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride, EMIMCl
227,00 $
About This Item
227,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Application
- A starting material for the preparation of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate (EMI.Cl.BF4) molten salt for electrochemical studies.[2]
- A solvent as well as catalyst for the depolymerization of oak wood lignin.[3]
- A solvent in the hydrolysis of hemicellulose (xylan) to xylose using Brønsted acid catalysts.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.