900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
546,00 $
About This Item
546,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>99%
Forme
crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤2000 ppm H2O
Pf
77-79 °C (lit.)
Densité
1.189 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
salt ionic liquid as a catalyst
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.