Principaux documents
53096
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
5 G
102,00 $
25 G
382,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
102,00 $
25 G
382,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.62
Beilstein:
5163190
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤800 ppm water
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anshu Sharma et al.
Carbohydrate polymers, 134, 617-626 (2015-10-03)
Ionic liquids (IL) can alter the physical properties of agar hydrogels. Rheology studies show that gels with wide range of storage moduli (gel strength) G0 values ranging from 1 to 20 KPa could be made in imidazolium based IL solutions
M T Ubeda-Torres et al.
Journal of chromatography. A, 1380, 96-103 (2015-01-17)
In reversed-phase liquid chromatography in the absence of additives, cationic basic compounds give rise to broad and asymmetrical peaks as a result of ionic interactions with residual free silanols on silica-based stationary phases. Ionic liquids (ILs), added to the mobile