Principaux documents
307297
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
98%
Synonyme(s) :
(3-Chloropropyl)methyldichlorosilane
25 G
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
153,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.56
Beilstein:
1736034
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
80 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.[1]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)