Principaux documents
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Synonyme(s) :
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
5 ML
76,60 $
25 ML
262,00 $
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
76,60 $
25 ML
262,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6Cl4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
219-844-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
81 °C/27 hPa
Température de transition
flash point 80 °C
Densité
1.360 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Clé InChI
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C