440183
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
≥97%
Synonyme(s) :
δ-Chloropropyltrimethoxysilane, (γ-Chloropropyl)trimethoxysilane, (3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter